Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ciclobutilmetanol

Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Cyclobutanemethanol, Cyclobutylmethanol, Hydroxymethylcyclobutane

OR61204-25G
APOSOR61204-25GEA 172 EUR InStock
APOSOR61204-25G
Ciclobutilmetanol
Ciclobutilmetanol


Formule: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Point d'ébullition: 143…144 °C
Densité: 0.913 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001330
Numéro CAS: 4415-82-1
ONU: 1987
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité