2-Amino-4-(4-nitrophenyl)thiazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR6122-1G
APOSOR6122-1GEA 139 EUR InStock
APOSOR6122-1G
2-Amino-4-(4-nitrophenyl)thiazole 97%
2-Amino-4-(4-nitrophenyl)thiazole
Formule: C₉H₇N₃O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00170222
Numéro CAS: 2104-09-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité