2-Acetyl-4-chloro-2H-indazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR61230-1G
APOSOR61230-1GEA 176 EUR InStock
APOSOR61230-1G
2-Acetyl-4-chloro-2H-indazole
2-Acetyl-4-chloro-2H-indazole
Formule: C₉H₇ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14583142
Numéro CAS: 1303890-13-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité