3-(4-Bromophenyl)oxetan-3-amine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Amino-3-(4-bromophenyl)oxetane hydrochloride, 2-(4-Bromophenyl)-1,3-epoxypropan-2-amine hydrochloride
OR61249-1G
APOSOR61249-1GEA 1290 EUR InStock
APOSOR61249-1G
3-(4-Bromophenyl)oxetan-3-amine hydrochloride
3-(4-Bromophenyl)oxetan-3-amine hydrochloride
Formule: C₉H₁₀BrNO·ClH
MW: 264,547 g/mol
Point de fusion: 234…236 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19687804
Numéro CAS: 1349718-53-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité