(S)-N-tert-Butoxycarbonylalanine methyl ester 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Boc-Ala-OMe, N-Boc-L-alanine methyl ester
OR61274-100G
APOSOR61274-100GEA 122 EUR InStock
APOSOR61274-100G
(S)-N-tert-Butoxycarbonylalanine methyl ester 95%
(S)-N-tert-Butoxycarbonylalanine methyl ester
Formule: C₉H₁₇NO₄
MW: 203,24 g/mol
Point de fusion: 32…35 °C
Densité: 1.03 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038513
Numéro CAS: 28875-17-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité