4-[5-(Methoxycarbonyl)pyridin-2-yl]piperazine, N1-BOC protected
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl 4-[5-(methoxycarbonyl)pyridin-2-yl]piperazine-1-carboxylate, Methyl 6-[4-(tert-butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]nicotinate
OR61397-1G
APOSOR61397-1GEA 174 EUR InStock
APOSOR61397-1G
4-[5-(Methoxycarbonyl)pyridin-2-yl]piperazine, N1-BOC protected
4-[5-(Methoxycarbonyl)pyridin-2-yl]piperazine, N1-BOC protected
Formule: C₁₆H₂₃N₃O₄
MW: 321.372 g/mol
Point de fusion: 136…138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19381738
Numéro CAS: 857284-21-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité