1,2,3,5-Tetra-O-benzoyl-2-C-methyl-β-D-ribofuranose 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2S,3R,4R,5R)-2,4-bis(benzoyloxy)-5-[(benzoyloxy)methyl]-3-methyloxolan-3-yl benzoate, (2S,3R,4R,5R)-5-((Benzoyloxy)methyl)-3-methyltetrahydrofuran-2,3,4-triyl tribenzoate
OR61418-5G
APOSOR61418-5GEA 75.4 EUR InStock
APOSOR61418-5G
1,2,3,5-Tetra-O-benzoyl-2-C-methyl-β-D-ribofuranose 98%
1,2,3,5-Tetra-O-benzoyl-2-C-methyl-beta-D-ribofuranose
Formule: C₃₄H₂₈O₉
MW: 580,589 g/mol
Point de fusion: 154…155 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD07369658
Numéro CAS: 15397-15-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité