Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Chloro-4-iodobutane 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR61420-10G
APOSOR61420-10GEA 75.7 EUR InStock
APOSOR61420-10G
1-Chloro-4-iodobutane 98%
1-Chloro-4-iodobutane


Formule: C₄H₈ClI
MW: 218,46 g/mol
Point d'ébullition: 88…89 °C/19mmHg
Densité: 1.785 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039415
Numéro CAS: 10297-05-9
EINECS: 233-669-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité