Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Mercapto-1,2-propanediol 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

OR61438-10ML
APOSOR61438-10MLEA 21.9 EUR InStock
APOSOR61438-10ML
3-Mercapto-1,2-propanediol 97%
3-Mercapto-1,2-propanediol


Formule: C₃H₈O₂S
Point d'ébullition: 118 °C/5mmHg
Densité: 1.247 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004879
Numéro CAS: 96-27-5
EINECS: 202-495-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité