4-Bromo-2-methoxybenzenesulphonyl chloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Bromo-2-methoxybenzene-1-sulphonyl chloride
OR61543-1G
APOSOR61543-1GEA 394 EUR InStock
APOSOR61543-1G
4-Bromo-2-methoxybenzenesulphonyl chloride 97%
4-Bromo-2-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₆BrClO₃S
MW: 285,543 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11847575
Numéro CAS: 145915-29-3
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité