(R)-2-Amino-4,4-dimethylpentanoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: H-D-4-Me-Leu-OH, H-β-tBu-D-Ala-OH
OR61606-1G
APOSOR61606-1GEA 172 EUR InStock
APOSOR61606-1G
(R)-2-Amino-4,4-dimethylpentanoic acid 97%
(R)-2-Amino-4,4-dimethylpentanoic acid
Formule: C₇H₁₅NO₂
MW: 145,202 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038404
Numéro CAS: 88319-43-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité