Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Hydroxyphenacyl thiocyanate 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(2-Hydroxyphenyl)-2-oxoethyl thiocyanate

OR6169-1G
APOSOR6169-1GEA 279 EUR InStock
APOSOR6169-1G
2-Hydroxyphenacyl thiocyanate 97%
2-Hydroxyphenacyl thiocyanate


Formule: C₉H₇NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08445679
Numéro CAS: 98589-48-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité