4-Iodobenzylamine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR6197-1G
APOSOR6197-1GEA 69.8 EUR InStock
APOSOR6197-1G
4-Iodobenzylamine 95+%
4-Iodobenzylamine
Formule: C₇H₈IN
Point d'ébullition: 113…115 °C/4mmHg
Point de fusion: 46…48 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00047933
Numéro CAS: 39959-59-6
ONU: 3259
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité