Methyl-6-bromo-1H-indazole-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 6-bromo-1H-indazole-3-carboxylate
OR62001-250MG
APOSOR62001-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR62001-250MG
Methyl-6-bromo-1H-indazole-3-carboxylate
Methyl-6-bromo-1H-indazole-3-carboxylate
Formule: C₉H₇BrN₂O₂
MW: 255,0700 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07371573
Numéro CAS: 885278-42-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité