(3S)-3-(Isopropylamino)piperidine, N1-BOC protected
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (3S)-3-[(Prop-2-yl)amino]piperidine, N1-BOC protected, tert-Butyl (3S)-3-[(prop-2-yl)amino]piperidine-1-carboxylate, (3S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-[(prop-2-yl)amino]piperidine
OR62007-1G
APOSOR62007-1GEA 626 EUR InStock
APOSOR62007-1G
(3S)-3-(Isopropylamino)piperidine, N1-BOC protected
(3S)-3-(Isopropylamino)piperidine, N1-BOC protected
Formule: C₁₃H₂₆N₂O₂
MW: 242.358 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19381682
Numéro CAS: 1163286-38-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité