(3S)-3-(Isobutylamino)piperidine, N1-BOC protected
Fournisseur: Apollo Scientific
OR62009-1G
APOSOR62009-1GEA 626 EUR InStock
APOSOR62009-1G
(3S)-3-(Isobutylamino)piperidine, N1-BOC protected
(3S)-3-(Isobutylamino)piperidine, N1-BOC protected
Formule: C₁₄H₂₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19381684
Numéro CAS: 1027346-21-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité