Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Mercaptoacétate de méthyle

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

OR62074-500G
APOSOR62074-500GEA 143 EUR InStock
APOSOR62074-500G
Mercaptoacétate de méthyle
Mercaptoacétate de méthyle


Formule: C₃H₆O₂S
Point d'ébullition: 148…149 °C
Point de fusion: –24 °C
Densité: 1.15 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004873
Numéro CAS: 2365-48-2
EINECS: 219-121-7
ONU: 1228
ADR: 3+6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité