4-Piperdino-2-pyridine carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR6249-1G
APOSOR6249-1GEA 386 EUR InStock
APOSOR6249-1G
4-Piperdino-2-pyridine carboxylic acid
4-Piperdino-2-pyridine carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₄N₂O₂
MW: 206,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06382852
Numéro CAS: 500356-88-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité