Acide 5-bromo-2-chloronicotinique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6261-25G
APOSOR6261-25GEA 17.6 EUR InStock
APOSOR6261-25G
Acide 5-bromo-2-chloronicotinique 97%
Acide 5-bromo-2-chloronicotinique
Formule: C₆H₃BrClNO₂
Point de fusion: 172…174 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03844847
Numéro CAS: 29241-65-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité