5-(1-Methylimidazol-2-yl)thiophene-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR6268-1G
APOSOR6268-1GEA 386 EUR InStock
APOSOR6268-1G
5-(1-Methylimidazol-2-yl)thiophene-2-carboxylic acid
5-(1-Methylimidazol-2-yl)thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₈N₂O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08056306
Numéro CAS: 914637-30-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité