4-Methyl-2-(3-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methyl-2-(pyridin-3-yl)thiazole-5-carboxylic acid
OR6274-1G
APOSOR6274-1GEA 91.5 EUR InStock
APOSOR6274-1G
4-Methyl-2-(3-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
4-Methyl-2-(3-pyridinyl)-5-thiazolecarboxylic acid
Formule: C₁₀H₈N₂O₂S
MW: 220,25 g/mol
Point de fusion: 244…248 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00171753
Numéro CAS: 39091-01-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité