Methyl-3-bromo-2-oxo-2H-pyran-5-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3-bromo-2-oxo-2H-pyran-5-carboxylate
OR6402-5G
APOSOR6402-5GEA 89.9 EUR InStock
APOSOR6402-5G
Methyl-3-bromo-2-oxo-2H-pyran-5-carboxylate 95%
Methyl-3-bromo-2-oxo-2H-pyran-5-carboxylate
Formule: C₇H₅BrO₄
MW: 233,02 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00463742
Numéro CAS: 42933-07-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité