4-(Pyrimidin-2-yl)bromobenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Bromophenyl)pyrimidine
OR6403-1G
APOSOR6403-1GEA 255 EUR InStock
APOSOR6403-1G
4-(Pyrimidin-2-yl)bromobenzene
4-(Pyrimidin-2-yl)bromobenzene
Formule: C₁₀H₇BrN₂
MW: 235,09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08056329
Numéro CAS: 210354-17-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité