2,3-Diméthoxypyridine 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6412-10G
APOSOR6412-10GEA 90.2 EUR InStock
APOSOR6412-10G
2,3-Diméthoxypyridine 96%
2,3-Diméthoxypyridine
Formule: C₇H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095043
Numéro CAS: 52605-97-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité