3,4-Diaminopyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3,4-Pyridinediamine, Amifampridine, 3,4-DAP, Pyridine-3,4-diyldiamine, Pyridine-3,4-diamine
OR6459-100G
APOSOR6459-100GEA 296 EUR InStock
APOSOR6459-100G
3,4-Diaminopyridine
3,4-Diaminopyridine
Formule: C₅H₇N₃
MW: 109,13 g/mol
Point de fusion: 216…220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006401
Numéro CAS: 54-96-6
EINECS: 200-220-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité