N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-2-aminobenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6554-250MG
APOSOR6554-250MGEA 74.1 EUR InStock
APOSOR6554-250MG
N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-2-aminobenzoic acid
N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-2-aminobenzoic acid
Formule: C₁₃H₁₃N₃O₂
MW: 243,27 g/mol
Point de fusion: 252…254 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00203260
Numéro CAS: 17174-03-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité