9-Fluorènone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 9H-Fluoren-9-one
OR6560-25G
APOSOR6560-25GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR6560-25G
9-Fluorènone 98%
9-Fluorènone
Formule: C₁₃H₈O
MW: 180,21 g/mol
Point d'ébullition: 342 °C
Point de fusion: 82…85 °C
Densité: 0.9 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 163 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001141
Numéro CAS: 486-25-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité