tert-Butyl-2,6-dichloroisonicotinate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2,6-Dichloro-4-pyridinecarboxylic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl 2,6-Dichloro-4-pyridinecarboxylate, tert-Butyl 2,6-dichloroisonicotinate, 2,6-Dichloroisonicotinic Acid tert-Butyl Ester
OR6618-5G
APOSOR6618-5GEA 63.8 EUR InStock
APOSOR6618-5G
tert-Butyl-2,6-dichloroisonicotinate 97%
tert-Butyl-2,6-dichloroisonicotinate
Formule: C₁₀H₁₁Cl₂NO₂
MW: 248,10 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08445655
Numéro CAS: 75308-46-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité