4-Phénoxyaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6677-5G
APOSOR6677-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR6677-5G
4-Phénoxyaniline
4-Phénoxyaniline
Formule: C₁₂H₁₁NO
Point d'ébullition: 140 °C/2.2mmHg
Point de fusion: 82…86 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007862
Numéro CAS: 139-59-3
EINECS: 205-367-2
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité