1-Bromo-2-(bromomethyl)naphthalene
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR6694-100MG
APOSOR6694-100MGEA 23.2 EUR InStock
APOSOR6694-100MG
1-Bromo-2-(bromomethyl)naphthalene
1-Bromo-2-(bromomethyl)naphthalene
Formule: C₁₁H₈Br₂
MW: 299,99 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00046369
Numéro CAS: 37763-43-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité