N-[4-(1H-Imidazol-1-yl)benzyl]-N-methylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR6725-1G
APOSOR6725-1GEA 154 EUR InStock
APOSOR6725-1G
N-[4-(1H-Imidazol-1-yl)benzyl]-N-methylamine 95%
N-[4-(1H-Imidazol-1-yl)benzyl]-N-methylamine
Formule: C₁₁H₁₃N₃
Point de fusion: 67…69.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07772795
Numéro CAS: 179873-45-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité