Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR6739-250MG
APOSOR6739-250MGEA 48 EUR InStock
APOSOR6739-250MG
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde 97%
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde


Formule: C₉H₈N₂O
MW: 160,1700 g/mol
Point de fusion: 117…118 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02251327
Numéro CAS: 30384-93-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité