Methyl 4-amino-3,5-dichlorobenzoate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR6766-5G
APOSOR6766-5GEA 101 EUR InStock
APOSOR6766-5G
Methyl 4-amino-3,5-dichlorobenzoate 97%
Methyl 4-amino-3,5-dichlorobenzoate
Formule: C₈H₇Cl₂NO₂
MW: 220,053 g/mol
Point de fusion: 79…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08436086
Numéro CAS: 41727-48-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité