Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Chloro-2,2':6',2''-terpyridine

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR6782-1G
APOSOR6782-1GEA 60.9 EUR InStock
APOSOR6782-1G
4'-Chloro-2,2':6',2''-terpyridine
4'-Chloro-2,2':6',2''-terpyridine


Formule: C₁₅H₁₀ClN₃
MW: 267,716 g/mol
Point de fusion: 148…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191930
Numéro CAS: 128143-89-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité