Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Thiophène-2-méthylamine

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

OR6799-1G
APOSOR6799-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR6799-1G
Thiophène-2-méthylamine
Thiophène-2-méthylamine


Formule: C₅H₇NS
MW: 113,19 g/mol
Point d'ébullition: 95…99 °C/28mmHg
Densité: 1.103 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005460
Numéro CAS: 27757-85-3
EINECS: 248-639-6
ONU: 2735
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité