Acide (3-chloro-4-hydroxyphényl)acétique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6818-5G
APOSOR6818-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR6818-5G
Acide (3-chloro-4-hydroxyphényl)acétique 98%
Acide (3-chloro-4-hydroxyphényl)acétique
Formule: C₈H₇ClO₃
MW: 186,59 g/mol
Point de fusion: 107…109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004349
Numéro CAS: 33697-81-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité