1-[2-(Methylsulphanyl)phenyl]piperazine 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-[2-(Methylthio)phenyl]piperazine
OR6838-500MG
APOSOR6838-500MGEA 46.4 EUR InStock
APOSOR6838-500MG
1-[2-(Methylsulphanyl)phenyl]piperazine 96%
1-[2-(Methylsulphanyl)phenyl]piperazine
Formule: C₁₁H₁₆N₂S
MW: 208,33 g/mol
Point d'ébullition: 120…126 °C/0.2mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040795
Numéro CAS: 1013-24-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité