1-(3-Hydroxyphényl)pipérazine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(Piperazin-1-yl)phenol, m-(1-Piperazinyl)phenol, 3-(1-Piperazinyl)phenol
OR6853-250MG
APOSOR6853-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR6853-250MG
1-(3-Hydroxyphényl)pipérazine 97%
1-(3-Hydroxyphényl)pipérazine
Formule: C₁₀H₁₄N₂O
MW: 178,23 g/mol
Point de fusion: 210 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052896
Numéro CAS: 59817-32-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité