Sodium 3-bromopyridine-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6866T-100MG
APOSOR6866T-100MGEA 72.7 EUR InStock
APOSOR6866T-100MG
Sodium 3-bromopyridine-2-carboxylate
Sodium 3-bromopyridine-2-carboxylate
Formule: C₆H₃BrNO₂·Na
Point de fusion: 292…293 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02683289
Numéro CAS: 1189933-55-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité