Ethyl 4-(2-hydroxyethyl)piperazine-1-carboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6875-1G
APOSOR6875-1GEA 29 EUR InStock
APOSOR6875-1G
Ethyl 4-(2-hydroxyethyl)piperazine-1-carboxylate 97%
Ethyl 4-(2-hydroxyethyl)piperazine-1-carboxylate
Formule: C₉H₁₈N₂O₃
MW: 202,251 g/mol
Point d'ébullition: 114…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191218
Numéro CAS: 14000-66-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité