N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-N-methyl-4-aminobenzoic acid 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6889-1G
APOSOR6889-1GEA 231 EUR InStock
APOSOR6889-1G
N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-N-methyl-4-aminobenzoic acid 95+%
N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-N-methyl-4-aminobenzoic acid
Formule: C₁₄H₁₅N₃O₂
MW: 257,29 g/mol
Point de fusion: 172…174 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00203268
Numéro CAS: 387350-50-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité