Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Isopropylpipérazine 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

OR6901-5G OR6901-1G OR6901-25G
APOSOR6901-5GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR6901-5G APOSOR6901-1G APOSOR6901-25G
1-Isopropylpipérazine 97%
1-Isopropylpipérazine


Formule: C₇H₁₆N₂
MW: 128,22 g/mol
Point d'ébullition: 180…181 °C/760mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167971
Numéro CAS: 4318-42-7
EINECS: 224-345-3
ONU: 1992
ADR: 3+6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité