Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Cyclooctylpipérazine 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR6902-250MG
APOSOR6902-250MGEA 63.8 EUR InStock
APOSOR6902-250MG
1-Cyclooctylpipérazine 97%
1-Cyclooctylpipérazine


Formule: C₁₂H₂₄N₂
MW: 196,34 g/mol
Point d'ébullition: 111…113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01320900
Numéro CAS: 21043-43-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité