Ethyl-1-methyl-3-piperidinecarboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Methylnipecotic Acid Ethyl Ester, Ethyl 1-Methylnipecotate, 1-Methyl-3-piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl N-methylpiperidine-3-carboxylate
OR6927-500MG
APOSOR6927-500MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR6927-500MG
Ethyl-1-methyl-3-piperidinecarboxylate 97%
Ethyl-1-methyl-3-piperidinecarboxylate
Formule: C₉H₁₇NO₂
MW: 171,24 g/mol
Point d'ébullition: 86…88 °C/11mmHg
Densité: 0.854 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006496
Numéro CAS: 5166-67-6
EINECS: 225-951-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité