4-Chloro-1-methylpiperidine hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6934-250G
APOSOR6934-250GEA 328 EUR InStock
APOSOR6934-250G
4-Chloro-1-methylpiperidine hydrochloride 97%
4-Chloro-1-methylpiperidine hydrochloride
Formule: C₆H₁₃Cl₂N
Point de fusion: 158…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012834
Numéro CAS: 5382-23-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité