4-Acetamido-3-ethylbenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6971-1G
APOSOR6971-1GEA 154 EUR InStock
APOSOR6971-1G
4-Acetamido-3-ethylbenzonitrile
4-Acetamido-3-ethylbenzonitrile
Formule: C₁₁H₁₂N₂O
MW: 188,226 g/mol
Point de fusion: 178…180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00221461
Numéro CAS: 34921-76-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité