(Pyrrolidin-3-yl)acetic acid hydrochloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(Carboxymethyl)pyrrolidine hydrochloride, 3-(Carboxymethyl)tetrahydropyrrole hydrochloride, 2-(Pyrrolidin-3-yl)acetic acid hydrochloride
OR70020-1G
APOSOR70020-1GEA 229 EUR InStock
APOSOR70020-1G
(Pyrrolidin-3-yl)acetic acid hydrochloride 98%
(Pyrrolidin-3-yl)acetic acid hydrochloride
Formule: C₆H₁₁NO₂·ClH
MW: 165,618 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06795694
Numéro CAS: 80616-50-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité