Acide 5-bromo-2-méthoxybenzoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR70056-1G
APOSOR70056-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR70056-1G
Acide 5-bromo-2-méthoxybenzoïque
Acide 5-bromo-2-méthoxybenzoïque
Formule: C₈H₇BrO₃
MW: 231,05 g/mol
Point de fusion: 118…122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00093713
Numéro CAS: 2476-35-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité