Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,1,3,3-Tétraméthyldisilazane

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: TMDS

OR70075-100G
APOSOR70075-100GEA 352 EUR InStock
APOSOR70075-100G
1,1,3,3-Tétraméthyldisilazane
1,1,3,3-Tétraméthyldisilazane


Formule: C₄H₁₅NSi₂
MW: 133,34 g/mol
Point d'ébullition: 99…100 °C
Densité: 0.766 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: –3 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00025626
Numéro CAS: 15933-59-2
ONU: 2924
ADR: 3+8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité