Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2,3,4-Tetrahydropyrazino[1,2-a]indolemethanesulphonate 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,2,3,4-Tetrahydropyrazino[1,2-a]indole

OR70091-1G
APOSOR70091-1GEA 325 EUR InStock
APOSOR70091-1G
1,2,3,4-Tetrahydropyrazino[1,2-a]indolemethanesulphonate 98%
1,2,3,4-Tetrahydropyrazino[1,2-a]indolemethanesulphonate


Formule: C₁₂H₁₆N₂O₃S
MW: 268,34 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17676108
Numéro CAS: 41838-39-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité